Få mere at vide
Ethyl indole-2-carboxylate, 98+%
Artikelnummer. p-7043441
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11360224
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00797.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3770-50-1 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3770-50-1
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00005609
InChI nøgle QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylindole-2-carboxylate, ethyl 2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid,ethyl ester, 2-carboethoxyindole
PubChem CID 73125
IUPAC navn ethyl-lH-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl indole-2-carboxylate
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Mængde 5 g
Beilstein 146395
Formel vægt 189.21
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.