Få mere at vide
Ethyl indole-2-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 10570591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10570591 5 g Glasflaske 5g
10265150 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118600050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3770-50-1 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3770-50-1
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00005609
InChI nøgle QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylindole-2-carboxylate, ethyl 2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid,ethyl ester, 2-carboethoxyindole
PubChem CID 73125
IUPAC navn ethyl-lH-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl indole-2-carboxylate
Navn note 97%
Smeltepunkt 119°C to 125°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 22, I, 506
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 189.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller