Få mere at vide
Ethyl imidazole-4-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 15441139
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441139 5 g 5g
15431139 1 g 1g
15451139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64095.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23785-21-9 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
Et ringsubstitueret-1H-imidazol-4-carboxylsyrederivat, der har vist sig at fungere som en ny klasse af anti-tuberkulosemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et ringsubstitueret-1H-imidazol-4-carboxylsyrederivat, der har vist sig at fungere som en ny klasse af anti-tuberkulosemidler.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23785-21-9
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.14
MDL nummer MFCD02646639,MFCD07363812
InChI nøgle KLWYPRNPRNPORS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1h-imidazole-4-carboxylate, ethyl imidazole-4-carboxylate, ethyl 4-imidazolecarboxylate, ethyl 4 5-imidazolecarboxylate, 4-carbethoxyimidazole, 1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, nic7lr0zon, unii-nic7lr0zon, imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 99170
IUPAC navn ethyl-lH-imidazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl imidazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Mængde 5 g
Beilstein 606937
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 140.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof