Få mere at vide
Ethylimidazol-2-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30379990
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379990 5 g
30379095 2.5 g
30376268 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9191955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33543-78-1
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.14
Synonym Imidazole-2-carboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Carboethoxyimidazole, Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
IUPAC navn ethyl 1H-imidazol-2-carboxylat
SMIL O=C(C1=NC=CN1)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Imidazole-2-carboxylate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-7-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Formel vægt 140.06