Få mere at vide
Ethylimidazol-2-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11398696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398696 1 g 1g
11308706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19405.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
CAS: 33543-78-1 | C6H8N2O2 | 140,142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33543-78-1
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.142
MDL nummer MFCD03426031
InChI nøgle UHYNYIGCGVDBTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl imidazole-2-carboxylate, 1h-imidazole-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl1h-imidazole-2-carboxylate, 1h-imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-imidazolecarboxylate, imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-1h-imidazole, ethylimidazole-2-carboxylate, ethoxyformyl imidazole, zlchem 847
PubChem CID 549404
IUPAC navn ethyl-lH-imidazol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl imidazole-2-carboxylate
Smeltepunkt 176 °C til 178 °C
Kogepunkt 48 °C til 51 °C (0,3 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 115685
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%