Få mere at vide
Ethylhydrogensuccinat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471268
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471268 1 g 1g
15481268 5 g 5g
15491268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55116.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1070-34-4 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1070-34-4
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00053346
InChI nøgle LOLKAJARZKDJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoethyl succinate, ethyl hydrogen succinate, mono-ethyl succinate, butanedioic acid, monoethyl ester, butanedioic acid, 1-ethyl ester, succinic acid monoethyl ester, monoethyl butanedioate, bernsteinsaureathylester, succinic acid monoethyl, succinic acid ethyl ester
PubChem CID 70610
IUPAC navn 4-ethoxy-4-oxobutansyre
SMIL CCOC(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hydrogen succinate
Tæthed 1.141
Kogepunkt 248°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Lineær formel HOOCCH2CH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.432
Mængde 1 g
Formel vægt 146.14
Procent renhed 95%