Få mere at vide
Ethylhydrogenpimelat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376756
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376756 25 g 25g
11366756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04025.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33018-91-6 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Ethylhydrogenpimelat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylhydrogenpimelat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter,
agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33018-91-6
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.223
MDL nummer MFCD00801202
InChI nøgle NQYXFXWKKYGBNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen pimelate, pimelic acid monoethyl ester, heptanedioic acid monoethyl ester, ethyl hydrogen heptane-1,7-dioate, ethyl hydroden pimelate, heptandioic acid monoethyl ester, heptanedioic acid 1-ethyl ester, heptanedioic acid, 1-ethyl ester
PubChem CID 118383
IUPAC navn 7-ethoxy-7-oxoheptansyre
SMIL CCOC(=O)CCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hydrogen pimelate
Smeltepunkt 10°C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 135°C to 138°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CH3CH2O2C(CH2)5CO2H
Brydningsindeks 1.442
Mængde 25 g
Beilstein 1774583
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 188.22
Procent renhed 98%