Få mere at vide
Ethyl Hydrazinoacetate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Hydrazinoacetate Hydrochloride |
| CAS | 6945-92-2 |
| Molekylær formel | C4H10N2O2 • HCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-2-8-4(7)3-6-5;/h6H,2-3,5H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.O=C(OCC)CNN |
| IUPAC navn | ethyl aminoglycinate hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.59 |
| Formel vægt | 154.05 |