Få mere at vide
Ethylhydrazinoacetathydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391140 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10391140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433150100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6945-92-2 | C4H11ClN2O2 | 154.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride
CAS 6945-92-2
Smeltepunkt 147.0°C to 149.0°C
Farve Farveløs til gul
Elementær analyse 29.82 to 32.31 % C 6.88 to 7.46 % H 17.39 to 18.84 % N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H11ClN2O2
Lineær formel H2NNHCH2CO2C2H5·HCl
MDL nummer MFCD00012923
Mængde 10 g
Synonym ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hydrochloride, ethyl hydrazinoacetate hcl, hydrazino-acetic acid ethyl ester hcl, 2-hydrazinyl acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hcl, ethyl 2-hydrazinoacetate hydrochloride, acetic acid, hydrazino-, ethyl ester, monohydrochloride, acetic acid, ethyl ester, monohydrochloride, c4h10n2o2.clh
InChI nøgle HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNN
IUPAC navn ethyl-2-hydrazinylacetat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 154.59
PubChem CID 11593468
Formel vægt 154.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.