Få mere at vide
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15416518
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416518 25 g 25g
15406518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60042.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6945-92-2 | C4H11ClN2O2 | 154.59 g/mol
Ethylhydrazinoacetathydrochlorid er blevet brugt til fremstilling af tre nye kobber(II)-komplekser som kondensationsderivater af 2-pyridincarboxaldehyd, 2-acetylpyridin og 2-quinolincarboxaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylhydrazinoacetathydrochlorid er blevet brugt til
fremstilling af tre nye kobber(II)-komplekser som kondensationsderivater af 2-pyridincarboxaldehyd, 2-acetylpyridin og 2-quinolincarboxaldehyd.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6945-92-2
Molekylær formel C4H11ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.59
MDL nummer MFCD00012923
InChI nøgle HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hydrochloride, ethyl hydrazinoacetate hcl, hydrazino-acetic acid ethyl ester hcl, 2-hydrazinyl acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hcl, ethyl 2-hydrazinoacetate hydrochloride, acetic acid, hydrazino-, ethyl ester, monohydrochloride, acetic acid, ethyl ester, monohydrochloride, c4h10n2o2.clh
PubChem CID 11593468
IUPAC navn ethyl-2-hydrazinylacetat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride
Smeltepunkt 152°C to 154°C
Lineær formel H2NNHCH2CO2C2H5·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 3912112
Formel vægt 154.6
Procent renhed 97%