Få mere at vide
Ethyl hexanoate, 99% Artikelnummer.: 11431748
Ethyl hexanoate, 99%
Artikelnummer. p-7021586
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11431748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13985.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-66-0
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.214
MDL nummer MFCD00009511
InChI nøgle SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
IUPAC navn ethylhexanoat
SMIL CCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hexanoate
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 0.873
Kogepunkt 166°C
Flammepunkt 49°C (121°F)
Brydningsindeks 1.4075
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Merck Index 14,3777
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10247089 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/06/2023 ArtikelnummerA13985.22,A13985,A13985.36,A13985.0E
Partinummer10243694 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/10/2022 ArtikelnummerA13985.22,A13985.36,A13985.0E
Partinummer10223986 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA13985.22,A13985.36,A13985.0E
PartinummerF6152C CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA13985.22,A13985.36,A13985.0E
Partinummer10099065 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA13985.22,A13985.36,A13985.0E
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethyl hexanoate, 99% >