Få mere at vide
Ethyl hexanoate, 99%
Artikelnummer. 11431748
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431748 100 g 100g
11441748 500 g 500g
11451748 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13985.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-66-0
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.214
MDL nummer MFCD00009511
InChI nøgle SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
IUPAC navn ethylhexanoat
SMIL CCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hexanoate
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 0.873
Kogepunkt 166°C
Flammepunkt 49°C (121°F)
Brydningsindeks 1.4075
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Merck Index 14,3777
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99%