Få mere at vide
Ethylhexafluoroglutarylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338935
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338935 5 g 5g
11348935 250 mg 250mg
11328935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14049.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 18381-53-8 | Molekylformel: C7H5ClF6O3 | Molekylvægt: 286,55 g/mol
Ethylhexafluoroglutarylchlorid bruges som derivateringsmiddel i gaskromatografi. Det er et aktivt reagens, der bruges til kvantificering af amfetamin og methamfetamin i urin ved hjælp af gaskromatografi/massespektroskopi (GC/MS).
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Ethylhexafluoroglutarylchlorid bruges som derivateringsmiddel i gaskromatografi. Det er et aktivt reagens, der bruges til kvantificering af amfetamin og methamfetamin i urin ved hjælp af gaskromatografi/massespektroskopi (GC/MS).
Opløselighed
Blandet med vand.
Bemærk
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxiderende midler, baser og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18381-53-8
Molekylær formel C7H5ClF6O3
Molekylvægt (g/mol) 286.55
MDL nummer MFCD00054671
InChI nøgle OLRXGDHRDQKNGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 161251
IUPAC navn ethyl-5-chlor-2,2,3,3,4,4-hexafluor-5-oxopentanoat
SMIL CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hexafluoroglutaryl chloride
Tæthed 1.47
Kogepunkt 158 °C til 160 °C
Brydningsindeks 1.359
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1884844
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym 4-carbethoxyhexafluorobutyryl chloride, ethyl hexafluoroglutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester, 4ce-hfba, 4-carbethoxyhexafluorobutyryl, ethyl hexafluoroglutaryl chloride 250mg, 4-ethoxycarbonyl-4,4,3,3,2,2-hexafluorobutyryl chloride, pentanoic acid,5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 286.56
Procent renhed 97%