Få mere at vide
Ethylhexafluoroglutarylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328935
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde unitSize
11328935 1 g 1g
11348935 250 mg 250mg
11338935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11328935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14049.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ethylhexafluorglutarylchlorid anvendes som et derivatiseringsmiddel i gaskromatografi. Det er et aktivt reagens, der bruges til kvantisering af amfetamin og metamfetamin i urin ved gaskromatografi/massespektroskopi (GC/MS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylhexafluorglutarylchlorid anvendes som derivatiseringsmiddel i gaskromatografi. Det er et aktivt reagens, der bruges til kvantisering af amfetamin og metamfetamin i urin ved gaskromatografi/massespektroskopi (GC/MS).
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, baser og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 18381-53-8
Molekylær formel C7H5ClF6O3
Molekylvægt (g/mol) 286.55
MDL nummer MFCD00054671
InChI nøgle OLRXGDHRDQKNGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 161251
IUPAC navn ethyl-5-chlor-2,2,3,3,4,4-hexafluor-5-oxopentanoat
SMIL CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Ethyl hexafluoroglutaryl chloride
Kogepunkt 158°C to 160°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1884844
Synonym 4-carbethoxyhexafluorobutyryl chloride, ethyl hexafluoroglutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester, 4ce-hfba, 4-carbethoxyhexafluorobutyryl, ethyl hexafluoroglutaryl chloride 250mg, 4-ethoxycarbonyl-4,4,3,3,2,2-hexafluorobutyryl chloride, pentanoic acid,5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester
Formel vægt 286.56
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.