Få mere at vide
Ethylheptanoat (heptansyreethylester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptanoic acid ethyl ester |
| CAS | 106-30-9 |
| Molekylær formel | C9 H18 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Ethyl heptanoate, Ethyl enanthate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethylheptanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.24 |
| Formel vægt | 158.1307 |