Få mere at vide
Ethyl heptanoat, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl heptanoate |
| Smeltepunkt | -66 °C |
| Tæthed | 0.868 |
| Kogepunkt | 188 °C til 189 °C |
| Flammepunkt | 66 °C (151 °F) |
| Brydningsindeks | 1.412 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1752311 |
| Merck Index | 14,3835 |
| Formel vægt | 158.24 |
| Vis mere |