Få mere at vide
Ethyl heptanoate, 98+%
Artikelnummer. 11437766
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437766 100 g 100g
11447766 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14729.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-30-9 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-30-9
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.24
MDL nummer MFCD00009538
InChI nøgle TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl enanthate, oenanthic ether, wine oil, ethyl heptylate, grape oil, ethyl heptoate, heptanoic acid, ethyl ester, cognac oil, enanthylic ether, ethyl oenanthate
PubChem CID 7797
ChEBI CHEBI:86618
IUPAC navn ethylheptanoat
SMIL CCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl heptanoate
Smeltepunkt -66°C
Tæthed 0.868
Kogepunkt 188°C to 189°C
Flammepunkt 66°C (151°F)
Brydningsindeks 1.412
Mængde 100 g
Beilstein 1752311
Merck Index 14,3835
Formel vægt 158.24
Procent renhed ≥98%