Få mere at vide
Ethyl Glycolate, TRC
Artikelnummer. 30375191
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30375191 10 g
1 options
Artikelnummer. 30375191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91854010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Glycolate
CAS 623-50-7
Molekylær formel C4H8O3
Mængde 10 g
Synonym Ethyl 2-Hydroxyacetate, Ethyl Hydroxyacetate, Glycolic Acid Ethyl Ester, 2-Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, NSC 8835
InChI formel InChI=1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CO
IUPAC navn ethyl 2-hydroxyacetate
Molekylvægt (g/mol) 104.1
Formel vægt 104.0473