missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl Glycodeoxycholate, TRC

Artikelnummer. 30374157
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374157 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374157 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91838525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycodeoxycholic Acid Ethyl Ester
CAS 70779-06-5
Molekylær formel C28 H47 N O5
Mængde 25 mg
Synonym Glycine, N-[(3α,5β,12α)-3,12-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, ethyl ester, Ethyl glycodeoxycholate, Glycodeoxycholic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C28H47NO5/c1-5-34-26(33)16-29-25(32)11-6-17(2)21-9-10-22-20-8-7-18-14-19(30)12-13-27(18,3)23(20)15-24(31)28(21,22)4/h17-24,30-31H,5-16H2,1-4H3,(H,29,32)/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,24+,27+,28-/m1/s1
SMIL CCOC(=O)CNC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC navn ethyl 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetate
Molekylvægt (g/mol) 477.68
Formel vægt 477.3454
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.