Få mere at vide
Ethyl glutaryl chloride, 97%
Artikelnummer. 15435768
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435768 5 mL 5ml
15445768 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59443.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5205-39-0 | C7H11ClO3 | 178.612 g/mol
Ethylglutarylchlorid er en hovedkationisk monomer, det kan bringe kvaternært ammoniumsalt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylglutarylchlorid er en hovedkationisk monomer, det kan
bringe kvaternært ammoniumsalt
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5205-39-0
Molekylær formel C7H11ClO3
Molekylvægt (g/mol) 178.612
MDL nummer MFCD00013659
InChI nøgle KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloroformyl butyrate, ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, glutaric acid monoethyl ester chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-chlorocarbonyl butanoate, pubchem16647, ksc939c3b, gamma-carbethoxybutyryl chloride, glutaric acid monoethylester chloride, 5-chloro-5-oxovaleric acid ethyl ester
PubChem CID 78881
IUPAC navn ethyl-5-chlor-5-oxopentanoat
SMIL CCOC(=O)CCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl glutaryl chloride
Tæthed 1.139
Kogepunkt 68°C to 70°C (0.07 mmHg)
Lineær formel ClCO(CH2)3COOC2H5
Brydningsindeks 1.443
Mængde 5 mL
FN nummer UN3265
Beilstein 1099817
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 178.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske