Få mere at vide
Ethyl gallate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489096
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16489096 100 mg 100mg
16402539 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16489096 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0525
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
MedChemExpress Ethyl gallate is a nonflavonoid phenolic compound and also a scavenger of hydrogen peroxide.
Ethyl gallate is a nonflavonoid phenolic compound and also a scavenger of hydrogen peroxide.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl gallate
CAS 831-61-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (504.62 mM)
SMIL O=C(OCC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Formel vægt 198.17
Procent renhed 98.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death