Få mere at vide
Ethylformat, 98+%, ren
Artikelnummer. 10478490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10478490 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10448680 500 mL Glasflaske 500ml
10245670 1 L Glasflaske 1 L
10544084 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10478490 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 150670025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 109-94-4 | C3H6O2 | 74,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-94-4
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD00003294
InChI nøgle WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
PubChem CID 8025
ChEBI CHEBI:52342
IUPAC navn ethylformiat
SMIL CCOC=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl formate
Smeltepunkt -80,0 °C
Tæthed 0.9170g/mL
Kogepunkt 54,0 °C
Flammepunkt −20 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCO2C2H5
Brydningsindeks 1,3580 til 1,3610
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 19
Fieser 01,380; 02,197; 04,233; 12,226
Merck Index 15, 3862
Specifik vægtfylde 0.917
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 110 g/L (18 °C). Andre opløseligheder: frit opløseligt i ethylacetaat, isobutylacetaat, butylacetaat, aceton, methylisobutylketon og methylethylketon, blandet med benzen, ether og alkohol
Viskositet 0,4 mPa (20 °C)
Formel vægt 74.08
Procent renhed 98+%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl formate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.