Få mere at vide
Ethyl formate, 98+%, pure
Artikelnummer. 10448680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10448680 500 mL Glasflaske 500ml
10245670 1 L Glasflaske 1 L
10478490 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10544084 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10448680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150675000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-94-4
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD00003294
InChI nøgle WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
PubChem CID 8025
ChEBI CHEBI:52342
IUPAC navn ethylformiat
SMIL CCOC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl formate
Smeltepunkt -80.0°C
Tæthed 0.9170g/mL
Kogepunkt 54.0°C
Flammepunkt −20°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCO2C2H5
Brydningsindeks 1.3580 to 1.3610
Mængde 500 mL
Beilstein 02, 19
Fieser 01,380; 02,197; 04,233; 12,226
Merck Index 15, 3862
Specifik vægtfylde 0.917
Opløselighedsinformation Solubility in water: 110g/L (18°C). Other solubilities: freely soluble in ethylacetaat, isobutylacetaat,, butylacetaat, aceton, methylisobutylketon and, methylethylketon, miscible with benzene, ether and alcohol
Viskositet 0.4 mPa.s (20°C)
Formel vægt 74.08
Procent renhed 98+%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl formate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.