Få mere at vide
Ethyl formate, 97%
Artikelnummer. 11409003
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409003 2500 mL 2500ml
11408940 100 mL 100ml
11498993 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11113.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ethylformiat bruges som opløsningsmiddel til cellulosenitrat, celluloseacetat, fedt og olier. Det bruges også som smag til limonade og essenser. Det er involveret i gasning af tørrede frugter, som et alternativ til methylbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Ethylformiat anvendes som opløsningsmiddel til cellulosenitrat, celluloseacetat, fedt og olier. Det bruges også som smag til limonade og essenser. Det er involveret i gasning af tørrede frugter, som et alternativ til methylbromid.
Opløselighed Blandbar med
vand, benzen, alkohol, ether, acetone og de fleste organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-94-4
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD00003294
InChI nøgle WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
PubChem CID 8025
ChEBI CHEBI:52342
IUPAC navn ethylformiat
SMIL CCOC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl formate
Smeltepunkt -81°C
Tæthed 0.921
pH 4.1
Kogepunkt 52°C to 54°C
Flammepunkt −19°C (−2°F)
Analyseprocentområde 97%
Lugt Fruit-like
Lineær formel HCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.36
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1190
Beilstein 906769
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3807
Opløselighedsinformation Miscible with water,benzene,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Formel vægt 74.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske