Få mere at vide
Ethylformiat, 97%
Beskrivelse
Ethylformiat bruges som opløsningsmiddel til cellulosenitrat, celluloseacetat, fedt og olier. Det bruges også som smag til limonade og essenser. Det er involveret i gasning af tørrede frugter, som et alternativ til methylbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylformiat anvendes som opløsningsmiddel til cellulosenitrat, celluloseacetat, fedt og olier. Det bruges også som smag til limonade og essenser. Det er involveret i gasning af tørrede frugter, som et alternativ til methylbromid.
Opløselighed Blandbar med
vand, benzen, alkohol, ether, acetone og de fleste organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl formate |
| Smeltepunkt | -81 °C |
| Tæthed | 0.921 |
| pH | 4.1 |
| Kogepunkt | 52 °C til 54 °C |
| Flammepunkt | −19 °C (−2 °F) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lugt | Frugtlignende |
| Lineær formel | HCO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.36 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl formate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl formate
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.