Få mere at vide
Ethylfluoracetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl fluoroacetate |
| CAS | 459-72-3 |
| Molekylær formel | C4H7FO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl 2-fluoroacetate, 2-Fluoroacetic acid Ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CF |
| IUPAC navn | ethyl 2-fluoroacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.1 |
| Formel vægt | 106.043 |