Få mere at vide
Ethylfluoracetat, 98%
Artikelnummer. 15427868
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427868 50 g 50g
15417868 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15427868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61340.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 459-72-3 | C4H7FO2 | 106,096 g/mol
Ethylfluoracetat anvendes i syntesen af 4-deoxy-4-fluor-muscariner. Det bruges også som startreagens til syntese af ethyl(diethoxyphosphoryl)fluoracetat. og i udvikling af en ammonolyse-baseret mikroindkapslingsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylfluoracetat anvendes til syntese af 4-deoxy-4-fluor-muscariner. Det bruges også som startreagens til syntese af ethyl(diethoxyphosphoryl)fluoracetat. og i udvikling af en ammonolyse-baseret mikroindkapslingsproces.
Opløselighed
Nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-72-3
Molekylær formel C4H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 106.096
MDL nummer MFCD00000450
InChI nøgle VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
IUPAC navn ethyl-2-fluoracetat
SMIL CCOC(=O)CF
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl fluoroacetate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.093 g/mL
Kogepunkt 119 °C til 120 °C
Lineær formel FCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.375
Mængde 50 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1743761
Merck Index 14,4167
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand.
Formel vægt 106.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl fluoroacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl fluoroacetate