Få mere at vide
Ethyl fluoroacetate, 98%
Artikelnummer. 15417868
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417868 10 g 10g
15427868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15417868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61340.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 459-72-3 | C4H7FO2 | 106.096 g/mol
Ethylfluoracetat anvendes i syntesen af 4-deoxy-4-fluor-muscariner. Det bruges også som startreagens til syntese af ethyl(diethoxyphosphoryl)fluoracetat. og i udvikling af en ammonolyse-baseret mikroindkapslingsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylfluoracetat anvendes til syntese af 4-deoxy-4-fluor-muscariner. Det bruges også som startreagens til syntese af ethyl(diethoxyphosphoryl)fluoracetat. og i udvikling af en ammonolyse-baseret mikroindkapslingsproces.
Opløselighed
Nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-72-3
Molekylær formel C4H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 106.096
MDL nummer MFCD00000450
InChI nøgle VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
IUPAC navn ethyl-2-fluoracetat
SMIL CCOC(=O)CF
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl fluoroacetate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.093 g/mL
Kogepunkt 119°C to 120°C
Lineær formel FCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.375
Mængde 10 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1743761
Merck Index 14,4167
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 106.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske