Få mere at vide
Ethyl fluoroacetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10439310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10439310 5 g Glasflaske 5g
10665042 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10439310 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 172660050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 459-72-3
Molekylær formel C4H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 106.1
MDL nummer MFCD00000450
InChI nøgle VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
IUPAC navn ethyl-2-fluoracetat
SMIL CCOC(=O)CF
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl fluoroacetate
Navn note 97%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 119.2°C (753.0 mmHg)
Flammepunkt 30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel FCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.3745 to 1.3765
Mængde 5 g
Beilstein 02, 193
Fieser 05,304
Merck Index 15, 4199
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes.
Formel vægt 106.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl fluoroacetate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.