Få mere at vide
Ethyl ethynyl ether, 50 wt% solution in hexanes
Artikelnummer. 10037782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10037782 1 g Glasflaske 1g
10329120 5 g Glasflaske 5g
10105843 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10037782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307390010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 927-80-0 , 92112-69-1
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00009247
InChI nøgle WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
IUPAC navn ethynoxyethan
SMIL CCOC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl ethynyl ether
Farve Orange til Brun
Tæthed 0.7180g/mL
Kogepunkt 55.0°C to 56.0°C
Flammepunkt −28°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OC≡CH
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.718
Formel vægt 70.09
Fysisk form Væske