Få mere at vide
Ethylethynylether, 50 vægt% opløsning i hexaner, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10270020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10270020 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10270020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429061000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl ethynyl ether
CAS 927-80-0, 92112-69-1
Farve Orange til Brun
Tæthed 0.7180g/mL
Kogepunkt 55.0°C to 56.0°C
Flammepunkt −28°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C4H6O
Lineær formel C2H5OC≡CH
MDL nummer MFCD00009247
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.718
Synonym ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
InChI nøgle WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC#C
IUPAC navn ethynoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 70.09
PubChem CID 61239
Formel vægt 70.09
Fysisk form Væske