Få mere at vide
Ethyl (ethoxymethylen)cyanoacetat, 98 %
Artikelnummer. 10626882 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626882 100 g Glasflaske 100g
10636882 500 g Glasflaske 500g
10667963 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626882 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118481000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-05-3 | C8H11NO3 | 169,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-05-3
Molekylær formel C8H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 169.18
MDL nummer MFCD00009136
InChI nøgle KTMGNAIGXYODKQ-SREVYHEPSA-N
Synonym ethyl ethoxymethylene cyanoacetate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoate, ethyl cyano ethoxymethylene acetate, 2-propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxy-2-propenoic acid ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxy-2-propenoate
PubChem CID 1715183
SMIL CCO\C=C(\C#N)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Navn note 98%
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 190°C to 191°C (30.0 mmHg)
Flammepunkt 130°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OCH=C(CN)CO2C2H5
Mængde 100 g
Beilstein 03,47
Fieser 01,38
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.01g/L (20°C)
IUPAC navn ethyl-(2Z)-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoat
Formel vægt 169.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Mass or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .