Få mere at vide
Ethyl (ethoxymethylen)cyanoacetat, 98 %
Artikelnummer. 11499503
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499503 50 g 50g
11409513 250 g 250g
11489503 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12366.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 94-05-3 | C8H11NO3 | 169,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-05-3
Molekylær formel C8H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 169.18
MDL nummer MFCD00009136
InChI nøgle KTMGNAIGXYODKQ-SREVYHEPSA-N
Synonym ethyl ethoxymethylene cyanoacetate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoate, ethyl cyano ethoxymethylene acetate, 2-propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxy-2-propenoic acid ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxy-2-propenoate
PubChem CID 1715183
IUPAC navn ethyl-(E)-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoat
SMIL CCO\C=C(\C#N)C(=O)OCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Smeltepunkt 47 °C til 52 °C
Kogepunkt 190 °C til 191 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 130 °C (266 °F)
Mængde 50 g
FN nummer UN3439
Beilstein 878814
Formel vægt 169.18
Procent renhed 98%