Få mere at vide
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, 98%
Artikelnummer. 11409513
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409513
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12366.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 94-05-3 | C8H11NO3 | 169.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-05-3
Molekylær formel C8H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 169.18
MDL nummer MFCD00009136
InChI nøgle KTMGNAIGXYODKQ-SREVYHEPSA-N
Synonym ethyl ethoxymethylene cyanoacetate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoate, ethyl cyano ethoxymethylene acetate, 2-propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxy-2-propenoic acid ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxy-2-propenoate
PubChem CID 1715183
IUPAC navn ethyl-(E)-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoat
SMIL CCO\C=C(\C#N)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Smeltepunkt 47°C to 52°C
Kogepunkt 190°C to 191°C (30 mmHg)
Flammepunkt 130°C (266°F)
Mængde 250 g
FN nummer UN3439
Beilstein 878814
Formel vægt 169.18
Procent renhed 98%