Få mere at vide
Ethyl Ethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Ethanesulfonate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3S/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 138.0351 |