Få mere at vide
Ethyl(E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonat, 97%
Artikelnummer. 11330054
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11330054 25 g 25g
11320054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330054 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00461.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 54716-02-8 | C10H17NO2 | 183,251 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54716-02-8
Molekylær formel C10H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 183.251
MDL nummer MFCD00014097
InChI nøgle MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
Synonym e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl e-3-1-pyrrolidinyl crotonate, 2e-3-1-pyrrolidinyl-2-butenoic acid ethyl ester, ethyl e-3-1-pyrrolidino crotonate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoate, e-3-pyrrolidin-1-yl-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, e, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl 3-1-pyrrolidinyl crotonate
PubChem CID 736203
IUPAC navn ethyl-(E)-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=C(C)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Kogepunkt 125 °C til 126 °C (0,8 mmHg)
Brydningsindeks 1.541
Mængde 25 g
Beilstein 1310113
Formel vægt 183.25
Procent renhed 97%