Få mere at vide
Ethyl(E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate |
| Kogepunkt | 125°C to 126°C (0.8 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.541 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1310113 |
| Formel vægt | 183.25 |
| Procent renhed | 97% |