Få mere at vide
Ethyl(E)-2-cyano-3-ethoxycrotonat, 98%
Artikelnummer. 11362259
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362259 25 g 25g
11352259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11362259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27244.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 932750-29-3 | C9H13NO3 | 183,207 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932750-29-3
Molekylær formel C9H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 183.207
MDL nummer MFCD01743485
InChI nøgle YKXFOGAYPIPTKF-BQYQJAHWSA-N
Synonym ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-2-cyano-3-ethoxycrotonate, ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, 2-butenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl e-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-2-cyano-3-ethoxy-2-butenoate, e-2-cyano-3-ethoxycrotonic acid ethyl ester, e-2-cyano-3-ethoxy-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 6387109
IUPAC navn ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoat
SMIL CCOC(=C(C#N)C(=O)OCC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Smeltepunkt 71 °C til 73 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 183.21
Procent renhed 98%