Få mere at vide
Ethyl Dodecanoate-d23, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Dodecanoate-D23 |
| CAS | 1219795-35-3 |
| Molekylær formel | C14 D23 H5 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethyl Dodecanoate-D23, Dodecanoic-d23 Acid Ethyl Ester, Dodecanoic acid-d23 ethyl ester, Ethyl laurate-d23 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosadeuteriododecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.5126 |
| Formel vægt | 251.3533 g/mol |
| Vis mere |