Få mere at vide
Ethyl dodecanoate, 98%
Artikelnummer. 11493484
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493484 2500 mL 2500ml
11473484 100 mL 100ml
11483484 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493484 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11188.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-33-2 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-33-2
Molekylær formel C14H28O2
Molekylvægt (g/mol) 228.38
MDL nummer MFCD00015065
InChI nøgle MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl laurate, dodecanoic acid, ethyl ester, ethyl laurinate, ethyl dodecylate, lauric acid ethyl ester, lauric acid, ethyl ester, ethyl laurate natural, dodecanoic acid ethyl ester, ethyl n-dodecanote, unii-f389d4md5k
PubChem CID 7800
ChEBI CHEBI:87427
IUPAC navn ethyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl dodecanoate
Smeltepunkt -2°C
Tæthed 0.862
Kogepunkt 268°C to 270°C
Flammepunkt 138°C (280°F)
Lugt Fruit-like
Brydningsindeks 1.4315
Mængde 2500 mL
Beilstein 1769671
Merck Index 14,3818
Formel vægt 228.38
Procent renhed 98%