Få mere at vide
Ethyldodecanoat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl dodecanoate |
| Smeltepunkt | -2 °C |
| Tæthed | 0.862 |
| Kogepunkt | 268 °C til 270 °C |
| Flammepunkt | 138 °C (280 °F) |
| Lugt | Frugtlignende |
| Brydningsindeks | 1.4315 |
| Mængde | 100 mL |
| Beilstein | 1769671 |
| Merck Index | 14,3818 |
| Vis mere |