Få mere at vide
Ethyl Diphenylphosphinite, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Diphenylphosphinite |
| CAS | 719-80-2 |
| Molekylær formel | C14H15OP |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15OP/c1-2-15-16(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOP(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethoxy(diphenyl)phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.24 |
| Formel vægt | 230.0861 |