Få mere at vide
Ethyldimethylpyruvat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450198
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450198 25 g 25g
15440198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53413.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20201-24-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyldimethylpyruvat anvendes som en allylhalogenid-reaktant i nærværelse af indium for at frigive hydroxyumættede carbonylforbindelser. Det blev også brugt i syntesen af (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyclohexyl-4-hydoxy-2-isopropylhexansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyldimethylpyruvat anvendes som en allylhalogenid-reaktant i nærværelse af indium for at frigive hydroxyumættede carbonylforbindelser. Det blev også brugt i syntesen af (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyclohexyl-4-hydoxy-2-isopropylhexansyre.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20201-24-5
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00009122
InChI nøgle CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate, ethyl dimethylpyruvate, ethyl 2-oxo-3-methylbutanoate, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20akzg, ketovaline ethyl ester, pubchem18179, ethyl3-methyl-2-oxobutanoate, ethyl 2-methyl-2-oxobutyrate, ethyl-3-methyl-2-oxobutanoate
PubChem CID 88406
IUPAC navn ethyl-3-methyl-2-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl dimethylpyruvate
Tæthed 0.989
Kogepunkt 62°C (11 mmHg)
Flammepunkt 43°C (109°F)
Brydningsindeks 1.41
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1756668
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 97%