Få mere at vide
Ethyldifluoracetat, 98%
Artikelnummer. 11463534
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463534 100 g 100g
11443534 5 g 5g
11453534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11215.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 454-31-9 | C4H6F2O2 | 124,087 g/mol
Ethyldifluoracetat bruges i farmaceutiske mellemprodukter, acryliseringsoxidation og halogeneringsreaktion af katalysator. Også ethyldifluoracetat anvendes til fremstilling af pyrrazolo-pyrimidinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyldifluoracetat anvendes i farmaceutiske mellemprodukter, acryliseringsoxidation og halogeneringsreaktion af katalysator. Også ethyldifluoracetat anvendes til fremstilling af pyrrazolo-pyrimidinderivater.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 454-31-9
Molekylær formel C4H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.087
MDL nummer MFCD00013578
InChI nøgle GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl difluoroacetate, acetic acid, difluoro-, ethyl ester, difluoroacetic acid ethyl ester, ethyldifluoroacetate, ethyl difluoroacetic, ethyl difluoro acetate, difluoro-acetic acid ethyl ester, ethyl difluoroacetic acid, acetic acid, 2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyldifluoracetat
PubChem CID 9961
IUPAC navn ethyl-2,2-difluoracetat
SMIL CCOC(=O)C(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl difluoroacetate
Tæthed 1.242
Kogepunkt 98 °C til 99 °C
Flammepunkt 25 °C (77 °F)
Brydningsindeks 1.3475
Mængde 100 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1748597
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 124.09
Procent renhed 98%