Få mere at vide
Ethyldichlorphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10477490 25 g Glasflaske 25g
10503314 5 g Glasflaske 5g
10744041 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10477490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118380250
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1498-51-7
Molekylær formel C2H5Cl2O2P
Molekylvægt (g/mol) 162.94
MDL nummer MFCD00002069
InChI nøgle YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl dichlorophosphate, ethyl phosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, ethyl ester, ethyldichlorophosphate, dichloroethoxyphosphine oxide, ethylphosphoric acid dichloride, dichlorophosphoric acid, ethyl ester, unii-4ip5dtw75u, ethylesterdichlorid german, hsdb 417
PubChem CID 15158
IUPAC navn 1-dichlorphosphoryloxyethan
SMIL CCOP(=O)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl dichlorophosphate
Navn note 97%
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.3730g/mL
Kogepunkt 167°C (758.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OP(O)Cl2
Brydningsindeks 1.4330 to 1.435
Mængde 25 g
Beilstein 01,332
Specifik vægtfylde 1.373
Formel vægt 162.94
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl dichlorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.