Få mere at vide
Ethyl Dichlorofluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Dichlorofluoroacetate |
| CAS | 383-61-9 |
| Molekylær formel | C4H5Cl2FO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Cl2FO2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(F)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2,2-dichloro-2-fluoroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.99 |
| Formel vægt | 173.9651 |