Få mere at vide
Ethyl dibromofluoroacetate, 97%
Artikelnummer. 11399195
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399195 5 g 5g
11309205 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16491.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 565-53-7 | C4H5Br2FO2 | 263.89 g/mol
Ethyldibromfluoracetat er et reagens, der anvendes til fremstilling af fluorerede molekyler i organisk syntese. Det er involveret i reaktionen af Reformatsky-typen at fremstille syn-alfa-brom-alfa-fluoro-beta-lactamer ved at bruge diethylzink. Det bruges også til at fremstille 2-fluoraziridin-2-carboxylater ved reaktion med iminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyldibromfluoracetat er et reagens, der anvendes til fremstilling af fluorerede molekyler i organisk syntese. Det er involveret i reaktionen af Reformatsky-typen at fremstille syn-alfa-brom-alfa-fluoro-beta-lactamer ved at bruge diethylzink. Det bruges også til at fremstille 2-fluoraziridin-2-carboxylater ved reaktion med iminer.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-53-7
Molekylær formel C4H5Br2FO2
Molekylvægt (g/mol) 263.89
MDL nummer MFCD00042068
InChI nøgle COYRDMUQLSIAEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl dibromofluoroacetate, dibromofluoroacetic acid ethyl ester, ethyldibromofluoroacetate, 2,2-dibromo-1-ethoxy-2-fluoroethan-1-one, acmc-1aqw2, ethyl 2,2-dibromo-2-fluoracetate, ethyl 2,2-dibromo-2-fluoro-acetate
PubChem CID 2737168
IUPAC navn ethyl-2,2-dibrom-2-fluoracetat
SMIL CCOC(=O)C(F)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl dibromofluoroacetate
Tæthed 1.894
Kogepunkt 82°C (33 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel Br2CFCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.4635
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1762048
Opløselighedsinformation Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 263.89
Procent renhed 97%