Få mere at vide
Ethyldibromacetat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480807
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480807 25 g 25g
11470807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23209.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-33-4 | C4H6Br2O2 | 245.898 g/mol
Ethyldibromacetat kan bruges til at fremstille diphenoxyeddikesyreethylester. Det bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyldibromacetat kan bruges til at fremstille diphenoxyeddikesyreethylester. Det bruges i organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i hexan, ether, CH2Cl2, acetone
, EtOAc, ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-33-4
Molekylær formel C4H6Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 245.898
MDL nummer MFCD00041718
InChI nøgle NIJGVVHCUXNSLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl dibromoacetate, acetic acid, dibromo-, ethyl ester, dibromoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2,2-dibromo-, ethyl ester, ethyldibromoacetate, ethyl dibromo acetate, acmc-20akxm, aceticacid,dibromo-,ethylester, dibromoacetic acid ethyl ester, dibromo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 69237
IUPAC navn ethyl-2,2-dibromacetat
SMIL CCOC(=O)C(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl dibromoacetate
Tæthed 1.902
Kogepunkt 76°C to 78°C (12 mmHg)
Lineær formel Br2CHCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.499
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in hexane,ether,CH2Cl2,acetone,EtOAc,ethanol.
Formel vægt 245.9
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl dibromoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl dibromoacetate