missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl Diazoacetate (>90%), TRC

Artikelnummer. 30378635
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378635 5 g
30372814 10 g
30372400 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9156005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 623-73-4
Molekylær formel C4H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Synonym 2-Diazo-1-ethoxyethanone, DAAE, Diazoacetic Acid Ethyl Ester, Diazoacetic Ester, Ethoxycarbonyldiazomethane, Ethyl 2-Diazoacetate, Ethyl 2-Diazoethanoate, Ethyl Diazoacetate, NSC 79147, 2-Diazoacetic Acid Ethyl Ester
SMIL CCOC(=O)C=[N+]=[N-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl Diazoacetate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
Formel vægt 114.0429
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.