Få mere at vide
Ethyl Diazoacetate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Diazoacetate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 114.0429 |